Learn More
Napsin A Mouse anti-Human, Clone: NAPSA/3305, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-07866-100ug
 View more versions of this product
Product Code. 18675008
  • € 484.00 / 100µg
Description
Napsin A Monoclonal specifically detects Napsin A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Napsin A
Monoclonal
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL, Protein Array
Asp 4, ASP4, Aspartyl protease 4, EC 3.4.23, EC 3.4.23.-, EC 3.4.23.15, EC 3.4.23.3, EC 3.4.23.5, KAP, Kdap, NAP1napsin-A, NAPApronapsin A, NAPSA, napsin A aspartic peptidase, napsin-1, SNAPA, TA01/TA02
Recombinant human Napsin A protein fragment (aa189-299) (exact sequence is proprietary)
100 μg
Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
9476
Store at 4°C.
IgG2b κ
Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
NAPSA/3305
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado