missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ Nardilysin Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA598016
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Nardilysin Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, ELISA
Cleaves peptide substrates on the N-terminus of arginine residues in dibasic pairs.
Specifikationer
| Nardilysin | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Nrdc | |
| 2600011I06Rik; AI875733; hNRD1; hNRD2; nardilysin; nardilysin (N-arginine dibasic convertase); nardilysin 1; nardilysin 1 (N-arginine dibasic convertase); nardilysin convertase; nardilysin, N-arginine dibasic convertase 1; nardilysin, N-arginine dibasic convertase, NRD convertase 1; N-arginine dibasic convertase; N-arginine dibasic convertase 1; NRD convertase; Nrd1; NRDC; NRD-C | |
| Rabbit | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 4898 | |
| -20°C or -80°C if preferred | |
| Liquid |
| ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 3.73 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 | |
| O43847 | |
| Nrdc | |
| Recombinant Human Nardilysin protein (32-113AA). | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering