Description
Native Clostridium difficile Toxin B protein is a Clostridium difficile Full Length protein, in the 2 to 2366 aa range, expressed in Native, with >95%, suitable for SDS-PAGE, FuncS.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifications
Specifications
| Quantity | 50 μg |
| Regulatory Status | RUO |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?