missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Nature 8040 Shoes
Click to view available options
Size:
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek
1 pair
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Smooth leather
- White
- Slip resistance special rubber outsole sole
- Leather coated cork footbed
- Sanitized treated
- Antistatic
- Heel strap non-foldable, adjustable
- Adjustable instep area
- Buckle fastening
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Color | White |
| Footbed Material | Cork |
| Material | Leather |
| Size | 48 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Rubber |
| Style | 8040 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering