Learn More
Invitrogen™ NBL1 Monoclonal Antibody (7F8A9D4), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
€ 265.00 - € 461.00
Tekniske data
Antigen NBL1
Clone 7F8A9D4
Concentration 1 mg/mL
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Antal & tilgængelighed  
17749863
Dokumentvisning
Invitrogen™
MA543516
50 μL
€ 265.00
50µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
17749533
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Invitrogen™
MA542979
100 μL
€ 461.00
100µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
Specificity: Human NBL1/DAN/DAND1
This gene product is the founding member of the evolutionarily conserved CAN family of proteins, which contain a domain resembling the CTCK motif found in a number of signaling molecules. These proteins are secreted, and act as BMP antagonists by binding to BMPs and preventing them from interacting with their receptors. They may thus play an important role during growth and development. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
Tekniske data
Tekniske data
NBL1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with no preservative
D1S1733E; D4H1S1733E; DAN; DAN domain family member 1; Dana; DAND1; differential screening-selected gene aberrant in neuroblastoma; N03; NB; Nbl1; neuroblastoma 1, DAN family BMP antagonist; neuroblastoma candidate region, suppression of tumorigenicity 1; neuroblastoma suppressor of tumorigenicity 1; neuroblastoma, suppression of tumorigenicity 1; Neuroblastoma, suppression of tumorigenicity 1 (DNA segment human D1S1733E); NO3; Protein N03; Zinc finger protein DAN
Nbl1
IgG2b
Protein A
Antibody
7F8A9D4
ELISA
Unconjugated
Mouse
Human
P41271
4681
Recombinant Human NBL1 protein.
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Nbl1
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.