missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NBN Monoclonal Antibody (OTI8E7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA801410
This item is not returnable.
View return policy
Description
The p95 gene (identical to NBS1 and nibrin) is a member of the hMre11/hRad50 double-strand break complex. This protein complex has been implicated in Nijmegen breakage syndrome, an autosomal recessive disorder marked by increased cancer incidence, cell cycle checkpoint deficits, and ionizing radiation sensitivity, thus revealing a direct molecular link between double-strand break repair and cell cycle checkpoint functions.Specifications
| NBN | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| O60934 | |
| NBN | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 183-460 of human NBN produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI8E7 | |
| Unconjugated | |
| NBN | |
| AT-V1, AT-V2, ATV, NBS, NBS1, P95 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 4683 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido