Learn More
NCAM1 Monoclonal Antibody (OTI2B9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA805476S
Description
NCAM1 Monoclonal antibody specifically detects NCAM1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpecifications
| NCAM1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P49736 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 4171 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI2B9 | |
| Unconjugated | |
| MCM2 | |
| adhesion molecule; antigen recognized by monoclonal antibody 5.1H11; Cd56; CD-56; CD56 120 kDa GPI-linked isoform; CD56 140 kDa isoform; CD56 140 kDa VASE isoform; E NCAM; E-NCAM; MSK39; N CAM1; NCAM; N-CAM; Ncam1; N-CAM-1; NCAM-1; NCAMC; NCAM-C; neural cell adhesion molecule; Neural cell adhesion molecule 1; neural cell adhesion molecule, NCAM; sCD56; sNCAM; soluble CD56; soluble NCAM | |
| Full length human recombinant protein of human MCM2 produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.