Learn More
Invitrogen™ NCOA7 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA575420
Product Code. 15961945
  • € 520.00 / 100µL
Descripción
Descripción
The antibody was affinity-purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using epitope-specific immunogen and the purity is > 95% (by SDS-PAGE).
NCOA7 enhances the transcriptional activities of several nuclear receptors. It is involved in the coactivation of different nuclear receptors, such as ESR1, THRB, PPARG and RARA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
NCOA7
Polyclonal
Unconjugated
NCOA7
140 kDa estrogen receptor-associated protein; 9030406N13Rik; dJ187J11.3; ERAP140; ESNA1; Estrogen nuclear receptor coactivator 1; estrogen receptor associated protein 140 kDa; Nbla00052; Nbla10993; Ncoa7; NCOA7-AS; Nuclear receptor coactivator 7; putative protein product of Nbla00052; putative protein product of Nbla10993; RGD1566426; TBC/LysM-associated domain containing 4; TLDC4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
135112, 211329, 498995
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide; pH 7.2
Q6DFV7, Q8NI08
NCOA7
Synthetic peptide corresponding to amino acids 422-470 of Human NCOA7.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado