missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
NCOR1 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-97461AF532
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
NCOR1 Polyclonal specifically detects NCOR1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
| NCOR1 | |
| Polyclonal | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| hN-CoR, KIAA1047N-CoR1, MGC104216, N-CoRhCIT529I10, nuclear receptor corepressor 1, nuclear receptor co-repressor 1, thyroid hormone- and retinoic acid receptor-associated corepressor 1, TRAC1 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NCOR1 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Transcription Factors and Regulators | |
| 9611 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunofluorescence | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering