Learn More
R&D Systems™ ND OLLAS/DYKDDDDK Vector
Artikelnummer. 18748983 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
0.01 mg
Packungsgröße:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18748983 0.01 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18748983 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBA107084
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. pCMV-ND OLLAS/DYKDDDDK Vector for intracellular expression of N-terminally FLAG(DYKDDDDK) and OLLAS dual tandem tagged protein
The pCMV-ND-OLLAS vector provides a convenient vector to express recombinant proteins under control of the CMV promoter with both an N-terminal OLLAS tag and a DYKDDDDK tag, protein will be expressed in the cytoplasm. Insert protein of interest into the vector in frame using the Xba I or EcoRI/Not I restriction sites. Bacterial selection can be performed using Kanamycin, while Neomycin resistance can be used for screening mammalian transfectants.
Recommended Storage
Store at -20°.Avoid freeze-thaw cycles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Storage Buffer 5mM Tris pH 8
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Quantity 0.01 mg
Vector ND OLLAS/DYKDDDDK Vector
Product Line Novus
For Use With (Application) For intracellular expression of N-terminally FLAG(DYKDDDDK) and OLLAS dual tandem tagged protein
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.