Learn More
NDP52 Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech CL488-12229-100UL
 View more versions of this product
Product Code. 18034815
  • € 450.00 / 100µL
Description
The NDP52 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human NDP52. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The NDP52 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra), IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Specifications
Specifications
NDP52
1000 μg/mL
CALCOCO2, NDP52, Nuclear domain 10 protein 52, Nuclear dot protein 52
100 μL
10241
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Liquid
Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
CoraLite Plus 488
Rabbit
Primary
Human, Mouse, Rat
150 kDa
IgG
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado