Learn More
CD14 Antibody (TUK4), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB100-62994H
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD14 Monoclonal specifically detects CD14 in Human samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
| CD14 | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| PBS with No Preservative | |
| CD14 | |
| Made to Human CD14 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Apoptosis, Asthma, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Myeloid Cell Markers, Stem Cell Markers | |
| This product recognises the human CD14 cell surface antigen, expressed strongly by most peripheral blood monocytes and weakly on granulocytes. Clone Tuk4 has been shown to block SDF-induced chemotaxis of U937 cells in a dose-dependent manner(6). | |
| Store at 4°C in the dark. |
| ELISA | |
| TUK4 | |
| ELISA | |
| CD14 antigen, CD14 molecule, monocyte differentiation antigen CD14, Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur