missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ NDUFAB1 Antibody (SR4319), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals™ NBP3-27846-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NDUFAB1 Monoclonal antibody specifically detects NDUFAB1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot
Spezifikation
| NDUFAB1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.4), 150mM NaCl, 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot | |
| SR4319 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50 | |
| ACPMGC65095, acyl carrier protein, mitochondrial, CI-SDAP, complex I SDAP subunit, FASN2A, mitochondrial acyl carrier protein, NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1, alpha/beta subcomplex, 1 (8kD, SDAP), NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1, alpha/beta subcomplex, 1, 8kDa, NADH:ubiquinone oxidoreductase SDAP subunit, NADH-ubiquinone oxidoreductase 9.6 kDa subunit, SDAP | |
| A synthesized peptide derived from human NDUFAB1 (Uniprot #: O14561) | |
| 50 μL | |
| Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers | |
| 4706 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur