Learn More
TRIM38 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-93955-0.02ml
 View more versions of this product
Product Code. 18603541
  • € 188.00 / 0.02mL
Description
TRIM38 Polyclonal antibody specifically detects TRIM38 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
TRIM38
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:1000
MGC8946, RING finger protein 15RORETRo/SSA ribonucleoprotein homolog, RNF15, tripartite motif containing 38, tripartite motif-containing 38, tripartite motif-containing protein 38, Zinc finger protein RoRet, zinc-finger protein RoRet
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 266-465 of human TRIM38 (NP_006346.1). VSLELHTMCNVSKLYFDVKKMLRSHQVSVTLDPDTAHHELILSEDRRQVTRGYTQENQDTSSRRFTAFPCVLGCEGFTSGRRYFEVDVGEGTGWDLGVCMENVQRGTGMKQEPQSGFWTLRLCKKKGYVALTSPPTSLHLHEQPLLVGIFLDYEAGVVSFYNGNTGCHIFTFPKASFSDTLRPYFQVYQYSPLFLPPPGD
0.02 mL
Signal Transduction, Zinc Finger
10475
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado