missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NECAB1 Antibody (OTI4G8), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-72923MFV450
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
NECAB1 Monoclonal antibody specifically detects NECAB1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| NECAB1 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 64168 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry | |
| OTI4G8 | |
| Flow Cytometry | |
| EF hand calcium binding protein 1, EFCBP1, EF-hand calcium binding protein 1, EF-hand calcium-binding protein 1, neuronal calcium binding protein, Neuronal calcium-binding protein 1, N-terminal EF-hand calcium binding protein 1, N-terminal EF-hand calcium-binding protein 1, STIP-1, synaptotagmin interacting protein 1 | |
| Full length human recombinant protein of human NECAB1 (NP_071746) produced in HEK293T cell. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu