Läs mer
Läs mer
Beskrivning
NECAP2 Polyclonal antibody specifically detects NECAP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | NECAP2 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulation | PBS (pH 7.0) |
| Gene Alias | adaptin ear-binding coat-associated protein 2, adaptin-ear-binding coat-associated protein 2, FLJ10420, NECAP endocytosis associated 2, NECAP endocytosis-associated protein 2, NECAP-2 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NECAP2 fragment. |
| Purification Method | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?