Description
Nectin-1/PVRL1 Monoclonal specifically detects Nectin-1/PVRL1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
| Antigen | Nectin-1/PVRL1 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI6F8 |
| Concentration | 0.54 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:150 |
| Gene Alias | CD111, CD111 antigen, CLPED1ectodermal dysplasia 4 (Margarita Island type), ED4, Herpes virus entry mediator C, Herpesvirus entry mediator C, Herpesvirus Ig-like receptor, HIgRPVRR, HveC, HVECpoliovirus receptor-like 1, MGC142031, Nectin-1, OFC7nectin 1, poliovirus receptor-related 1 (herpesvirus entry mediator C), poliovirus receptor-related protein 1, PRR, PRR1MGC16207, PVRR1nectin-1, SK-12 |
| Gene Symbols | NECTIN1 |
| Host Species | Mouse |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?