missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NEK10, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse Polyclonal Antibody
Marca: Abnova H00152110-B01P.50ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Sequence: MVPVQPAEPPEVLKSEPYGEKADVWAVGCILYQMATLSPPFYSTNMLSLATKIVEAVYEPVPEGIYSEKVTDTISRCLTPDAEARPDIVEVSSMISDVMMKYLDNLSTSQLSLEKKLERERRRTQRYFMEANRNTVTCHHELAVLSHETFEKASLSSSSSGAASLKSELSESADLPPEGFQASYGKDEDRACDEILSDDNFNLENAEKDTYSEVDDELDISDNSSSSSSSPLKESTFNILKRSFSASGGERQSQTRDFTGGTGSRPRPALLPLDLLLKVPPHMLRAHIKEIEAELVTGWQSHSLPAVILRNLKDHASAGIAVSQRKVRQISDPIQQILIQLHKIIYITQLPPALHHNLKRRVIERFKKSLFSQQSNPCNLKSEIKKLSQGSPEPIEPNFFTADYHLLHRSSGGNSLSPNDPTGLPTSIELEEGITYEQMQTVIEEVLEESGYYNFTSNRYHSYPWGTKNHPTKRSpecifica
| NEK10 | |
| Polyclonal | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_001031741.1 | |
| NEK10 | |
| NEK10 (NP_001026911.1, 1 a.a. ∼ 474 a.a) full-length human protein. | |
| RUO | |
| 152110 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| NIMA (never in mitosis gene a)- related kinase 10 | |
| FLJ32685 | |
| Mouse | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto