Learn More
NEK7 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-86444-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18412141
  • € 292.00 / 25µL
Description
NEK7 Polyclonal antibody specifically detects NEK7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
NEK7
Polyclonal
Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50
EC 2.7.11.1, Never in mitosis A-related kinase 7, NIMA (never in mitosis gene a)-related kinase 7, NimA-related protein kinase 7, serine/threonine-protein kinase Nek7
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: VCLLPVWERRVCALNACYFLEIIKGSESLQYMATLTNLFENLPVSHHGSFA
25 μL
Protein Kinase
140609
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.