Learn More
Kartell™ Neoprene Rubber Tubing
Produktkod. 10679011
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (Metric) Inner:
6 mm
8 mm
Diameter (Metric) Outer:
9 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
10m
20m
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10679011
Brand: Kartell™ 0388100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
For normal laboratory use. Resistant to acids and solvents, excluding benzole
  • For normal laboratory use
  • Resistant to acids and solvents
  • Not resistant to benzole
  • Can withstand temperatures of -35°C to 85°C
  • Specifikationer
    Diameter (Metric) Inner 6 mm
    Material Neoprene
    Diameter (Metric) Outer 9 mm
    Overall Length (Metric) 20 m
    Min. Operating Temperature (Metric) -35° C
    Tubing Size 6 x 9 mm
    Color Black
    Max. Operating Temperature (Metric) 85°C
    Korrigering av produktinnehåll
    Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
    Produkttitel
    Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
    Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.