Learn More
Alfa Aesar™ Nepsilon-Allyloxycarbonyl-Nalpha-Fmoc-L-lysine, 95%
Merk:  Alfa Aesar™ H63768.06
Overige gegevens : CAS : 146982-27-6 Gewicht : 0.00500kg
Aantal 5g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15400639
  • € 191.00 / 5 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 03-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Nepsilon-Allyloxycarbonyl-Nalpha-Fmoc-L-lysine
452.5
5893081
146982-27-6
MFCD00190872
Fmoc-Lys(Alloc)-OH; (S)-6-(Allyloxycarbonylamino)-2-(Fmoc-amino)hexanoic acid
Specificatie
Nepsilon-Allyloxycarbonyl-Nalpha-Fmoc-L-lysine
Solid
452.5
5893081
5g
146982-27-6
95%
MFCD00190872
Fmoc-Lys(Alloc)-OH; (S)-6-(Allyloxycarbonylamino)-2-(Fmoc-amino)hexanoic acid