Learn More
Nesprin 2 Antibody (10H8) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
€ 206.00 - € 402.00
Specifications
Antigen Nesprin 2
Clone 10H8
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1:100 - 1-2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Applications Western Blot, Immunofluorescence
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18643027
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-59945-0.025mg
0.025 mg
€ 206.00
0.03mg
View alternative products
Save Up to 
»
18641608
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-59945
0.1 mg
€ 402.00
0.10mg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Nesprin 2 Monoclonal antibody specifically detects Nesprin 2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifications
Nesprin 2
1 mg/mL
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Mouse
Developmental Biology
PBS
23224
IgG2b κ
Protein A purified
10H8
Western Blot 1:100 - 1-2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Monoclonal
Purified
RUO
Human
DKFZP434H2235, DKFZp686E01115, DKFZp686H1931, EDMD5, FLJ46790, KIAA1011FLJ11014, nesprin 2, nesprin-2, NUAFLJ43727, NUANCEFLJ45710, Nuclear envelope spectrin repeat protein 2, Nucleus and actin connecting element protein, polytrophin, Protein NUANCE, spectrin repeat containing, nuclear envelope 2, Synaptic nuclear envelope protein 2, synaptic nuclei expressed gene 2, SYNE-2, TROPH
GST fused to residues 6,653-6,835 of human Nesprin 2
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato