missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Neurexophilin-1 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-98356DL594
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Neurexophilin-1 Polyclonal specifically detects Neurexophilin-1 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
Specifikationer
| Neurexophilin-1 | |
| Polyclonal | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| ELISA | |
| DyLight 594 | |
| neurexophilin 1, neurexophilin-1, NPH1 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Neurexophilin-1 (Q61200; Ala22-Gly271). | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 30010 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering