Learn More
Neurogenin-3 Antibody (OTI3B5), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-72956F
Product Code. 18142686
  • € 751.00 / 0.10mL
Description
Neurogenin-3 Monoclonal specifically detects Neurogenin-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Neurogenin-3
Monoclonal
FITC
PBS with 0.05% Sodium Azide
NEUROG3
Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human Neurogenin-3 expression vector.
0.1 mL
Primary
Human
IgG2a
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
OTI3B5
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Atoh5, BHLHA7, bHLHa7NGN-3, Class A basic helix-loop-helix protein 7, Math4B, neurogenin 3, neurogenin-3, NGN3, Protein atonal homolog 5
Mouse
Affinity Purified
Stem Cells
50674.0
Store at 4°C in the dark.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado