Learn More
Neuropeptide FF R1/NPFFR1 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB300-168AF594
Product Code. 18605699
  • € 544.00 / 0.10mL
Description
Neuropeptide FF R1/NPFFR1 Polyclonal antibody specifically detects Neuropeptide FF R1/NPFFR1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Neuropeptide FF R1/NPFFR1
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot
Alexa Fluor 594
FLJ10751, G protein-coupled receptor 147, GPR147, neuropeptide FF 1, neuropeptide FF receptor 1, NPFF1G-protein coupled receptor 147, NPFF1R1, OT7T022, RFamide-related peptide receptor OT7T022
N terminal sequence MEGEPSQPPNSSWPLS and the C terminal sequence CSHLPLTIPAWDI of the human NPFF1 protein.
0.1 mL
GPCR, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
64106
Store at 4°C in the dark.
IgG
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt