Learn More
NeutraKine™ BMP-7 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 69011-1-IG-100UG
 View more versions of this product
Artikelnummer. 30237715
  • € 319.00 / 100µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The NeutraKine™ BMP-7 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinantprotein of human NeutraKine™ BMP-7. This antibody recognizes human, mouse antigen. The NeutraKine™ BMP-7 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra), Neutralization, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
BMP-7
Monoclonal
Unconjugated
Mouse
Protein G purification
RUO
655
Lyophilized antibodies are stable for 1 year from the date of receipt if stored between (-20°C) and (-80°C). Upon reconstitution we recommend that the solution can be stored at(4°C) for short term or at(-20°C) to (-80°C) for long term. Repeated freeze thaw cycles should be avoided with reconstituted products.
Liquid
Flow Cytometry (Intracellular Staining), Neutralization, ELISA
3E9G7
OP-1
RecombinantProtein
100 μg
Primary
Human, Mouse
Neu Antibody
IgG1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt