Learn More
Neutrophil Elastase/ELA2 Antibody (39A), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-64392V
Product Code. 18066554
  • € 573.00 / 0.10mL
Description
Neutrophil Elastase/ELA2 Monoclonal specifically detects Neutrophil Elastase/ELA2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Elastase
Monoclonal
DyLight 405
P08246
ELANE
Elastase from human neutrophils
0.1 mL
Cancer, Neuroscience
23436
Human
Purified
Flow Cytometry, ELISA
39A
Flow Cytometry, ELISA
CBPP, cholesterol-binding pancreatic protease, chymotrypsin-like elastase family member 3B, chymotrypsin-like elastase family, member 3B, E1, EC 3.4.21, EC 3.4.21.70, EL-1, ELA3B, elastase 1, elastase 3B, pancreatic, Elastase IIIB, elastase-3B, fecal elastase 1, pancreatic elastase 1, pancreatic endopeptidase E, Protease E, proteinase E
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
NB100-64392 is specific for human neutrophil elastase.
Store at 4C in the dark.
IgG1
Promotions
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only