Learn More
Invitrogen™ Neutrophil elastase Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5145491
 View more versions of this product
Product Code. 17968822
  • € 405.00 / 200µL
Description
The neutrophil form of elastase is 218 amino acids long, with two asparagine-linked carbohydrate chains (see glycosylation). It is present in azurophil granules in the neutrophil cytoplasm. There appear to be two forms of neutrophil elastase, termed IIa and IIb.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Neutrophil elastase
Polyclonal
Unconjugated
ELANE
bone marrow serine protease; ELA2; ELA2A; ELANE; Elastase; elastase 2, neutrophil; elastase, neutrophil expressed; Elastase2; elastase-2; F430011M15Rik; GE; granulocyte-derived elastase; HLE; HNE; Human leukocyte elastase; Leukocyte elastase; medullasin; NE; neutrophil elastase; PE-1; PMN elastase; PMN-E; polymorphonuclear elastase; SCN1; serine protease
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
1991, 442980
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
P08246
ELANE
Recombinant Dog NE protein, Ile31-Arg248 (Accession #Q8MJD1).
200 μL
Primary
Canine, Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato