Learn More
Invitrogen™ NF-H Monoclonal Antibody (9B12)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA547470
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17865077
  • € 504.00 / 100µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
NF-H Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (PFA)
Involved in the maintenance of neuronal caliber, neurofilaments are the intermediate filament proteins found specifically in neurons, and are composed predominantly of three major proteins called NF-L, NF-M and NF-H. Like most other intermediate filament proteins (IFPs), the expression of the different neuronal IFPs is both tissue-specific and developmentally regulated. NF-H has an important role in mature axons and is involved in amyotrophic lateral sclerosis (ALS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
NF-H
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 5mM sodium azide
P12036, P16884, P19246
Nefh
Native NF-H purified from bovine spinal cord, binding to phosphorylated KSP sequences.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat, Bovine
Antibody
IgG2b
Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot, Immunocytochemistry
9B12
Unconjugated
Nefh
200 kDa neurofilament protein; CMT2CC; heavy neurofilament protein; I79_012512; intermediate filament protein; KIAA0845; LOW QUALITY PROTEIN: neurofilament heavy polypeptide; mKIAA0845; NEF3; Nefh; nefh.L; neurofilament; neurofilament 200kDa; neurofilament heavy; neurofilament heavy L homeolog; neurofilament heavy polypeptide; neurofilament heavy polypeptide-like; neurofilament triplet H protein; neurofilament, heavy polypeptide; neurofilament, heavy polypeptide 200kDa; neurofilament, heavy polypeptide L homeolog; neurofilament-H; NF 200 kD; NF200; Nfh; NF-H; NHC; XELAEV_18007418mg
Mouse
Affinity chromatography
RUO
24587, 380684, 4744, 528842
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado