Learn More
Invitrogen™ NF-H Monoclonal Antibody (AH1)
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA547374
 View more versions of this product
Product Code. 17856437
  • € 1750.00 / 500µL
Description
NF-H Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (PFA)
Involved in the maintenance of neuronal caliber, neurofilaments are the intermediate filament proteins found specifically in neurons, and are composed predominantly of three major proteins called NF-L, NF-M and NF-H. Like most other intermediate filament proteins (IFPs), the expression of the different neuronal IFPs is both tissue-specific and developmentally regulated. NF-H has an important role in mature axons and is involved in amyotrophic lateral sclerosis (ALS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
NF-H
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 5mM sodium azide
P12036, P12037, P16884, P19246
Nefh
Native NF-H purified from bovine spinal cord.
500 μL
Primary
Human, Mouse, Rat, Bovine, Pig, Horse
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (PFA fixed), Western Blot, Immunocytochemistry
AH1
Unconjugated
Nefh
200 kDa neurofilament protein; CMT2CC; heavy neurofilament protein; I79_012512; intermediate filament protein; KIAA0845; LOW QUALITY PROTEIN: neurofilament heavy polypeptide; mKIAA0845; NEF3; Nefh; nefh.L; neurofilament; neurofilament 200kDa; neurofilament heavy; neurofilament heavy L homeolog; neurofilament heavy polypeptide; neurofilament heavy polypeptide-like; neurofilament triplet H protein; neurofilament, heavy polypeptide; neurofilament, heavy polypeptide 200kDa; neurofilament, heavy polypeptide L homeolog; neurofilament-H; NF 200 kD; NF200; Nfh; NF-H; NHC; XELAEV_18007418mg
Mouse
Protein A/G
RUO
100064328, 100156492, 24587, 380684, 4744, 528842
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt