missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NFATC3/NFAT4 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-04027AF750
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NFATC3/NFAT4 Polyclonal antibody specifically detects NFATC3/NFAT4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Spezifikation
| NFATC3/NFAT4 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| NF-AT4, NFAT4nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic 3, NFATc3, NF-ATc3, NFATx, nuclear factor of activated T-cells c3 isoform IE-Xa, nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 3, T cell transcription factor NFAT4, T-cell transcription factor NFAT4 | |
| The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 1025 and 1075 of human Nuclear Factor of Activated T-cells, Cytoplasmic, Calcineurin-dependent 3 using the numbering given in entry NP_775188.1 (GeneID 4775). | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology, Wnt Signaling Pathway | |
| 4775 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur