Learn More
NFkB p100/p52 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-94268-0.02ml
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18663502
  • € 221.00 / 0.02mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
NFkB p100/p52 Polyclonal antibody specifically detects NFkB p100/p52 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
NFkB p100/p52
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
DNA-binding factor KBF2, H2TF1, Lymphocyte translocation chromosome 10 protein, Lyt10, LYT10LYT-10, nuclear factor NF-kappa-B p100 subunit, nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells 2, Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 2, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 2 (p49/p100), Oncogene Lyt-10, p52
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 730-900 of NFkB p100/p52 (NP_001070962.1). GHTPLDLTCSTKVKTLLLNAAQNTMEPPLTPPSPAGPGLSLGDTALQNLEQLLDGPEAQGSWAELAERLGLRSLVDTYRQTTSPSGSLLRSYELAGGDLAGLLEALSDMGLEEGVRLLRGPETRDKLPSTAEVKEDSAYGSQSVEQEAEKLGPPPEPPGGLCHGHPQPQVH
0.02 mL
Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
4791
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.