Learn More
NFKBIE Monoclonal Antibody (OTI1E5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA810678
Description
Inhibits NF-kappa-B by complexing with and trapping it in the cytoplasm. Inhibits DNA-binding of NF-kappa-B p50-p65 and p50-c-Rel complexes.Specifications
| NFKBIE | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| O00221 | |
| NFKBIE | |
| Full length human recombit protein of human NFKBIE produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI1E5 | |
| Unconjugated | |
| NFKBIE | |
| IKBE | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 4794 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.