missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NFRKB Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-93126-0.1ml
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
NFRKB Polyclonal antibody specifically detects NFRKB in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
| NFRKB | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| DKFZp547B2013, DNA-binding protein R kappa-B, INO80 complex subunit G, INO80GDNA-binding protein R kappa B, nuclear factor related to kappaB binding protein, nuclear factor related to kappa-B-binding protein | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-340 of human NFRKB (NP_001137307.1). MDSLDHMLTDPLELGPCGDGHGTRIMEDCLLGGTRVSLPEDLLEDPEIFFDVVSLSTWQEVLSDSQREHLQQFLPQFPEDSAEQQNELILALFSGENFRFGNPLHIAQKLFRDGHFNPEVVKYRQLCFKSQYKRYLNSQQQYFHRLLKQILASRSDLLEMARRSGPALPFRQKRPSPSRTPEEREWRTQQRYLKVLREVKEECGDTALSSDEEDLSSWLPSSPARSPSPAVPLRVVPTLSTTDMKTADKVELGDSDLKIMLKKHHEKRKHQPDHPDLLTGDLTLNDIMTRVNAGRKGSLAALYDLAVLKKKVKEKEEKKKKKIKTIKSEAEDLAEPLSST | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 4798 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido