missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NFX1 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-49931UV
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
NFX1 Polyclonal antibody specifically detects NFX1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifica
| NFX1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| DKFZp779G2416, EC 6.3.2.-, MGC20369, NFX2transcriptional repressor NF-X1, Nuclear transcription factor, X box-binding protein 1, nuclear transcription factor, X-box binding 1 | |
| The immunogen for this product maps to a region between residue 1 and 50 of human Nuclear Transcription Factor, X-box Binding 1 using the numbering given in entry NP_002495.2 (GeneID 4799). | |
| 0.1 mL | |
| Zinc Finger | |
| 4799 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto