missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NGAL (LCN2) Monoclonal Antibody (OTI14G1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies CF814393
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
NGAL (LCN2) Monoclonal antibody specifically detects NGAL (LCN2) in Human samples. It is validated for ELISASpecifica
| NGAL (LCN2) | |
| Monoclonal | |
| See Label | |
| PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3 | |
| P80188 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 3934 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| ELISA | |
| OTI14G1 | |
| Unconjugated | |
| LCN2 | |
| 24p3; 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9; alpha-2-microglobulin-related protein; Alpha-2U globulin-related protein; AW212229; HGNC:6526; HNL; LCN2; lipocalin 2; lipocalin 2 (oncogene 24p3); Lipocalin 24p3; Lipocalin2; Lipocalin-2; migration-stimulating factor inhibitor; MSFI; neutrophil gelatinase-associated lipocalin; NGAL; oncogene 24p3; OTTHUMP00000022240; p25; RP23-161B9.11; secreted inducible protein 24; Siderocalin; Siderocalin LCN2; Sip24; SV-40-induced 24P3 protein; uterocalin | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 21-198 of human NGAL (NP_005555) produced in E.coli. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Lyophilized |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto