missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NGFR/TNFRSF16/p75NTR Antibody (NGFR/2550R), Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-08566B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NGFR/TNFRSF16/p75NTR Monoclonal antibody specifically detects NGFR/TNFRSF16/p75NTR in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| NGFR/TNFRSF16/p75NTR | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| CD271, CD271 antigen, Gp80-LNGFR, member 16, nerve growth factor receptor, NGF receptor, p75 ICD, TNFRSF16nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16), tumor necrosis factor receptor superfamily member 16 | |
| Recombinant human NGFR/TNFRSF16/p75NTR protein fragment (around aa 281-421) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P08138) | |
| 100 μg | |
| Apoptosis, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers | |
| 4804 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| NGFR/2550R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur