Learn More
NHE8 Antibody (7A11), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB110-62091DL594
Product Code. 18669649
  • € 523.00 / 0.10mL
Description
NHE8 Monoclonal antibody specifically detects NHE8 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
NHE8
Monoclonal
DyLight 594
DKFZp686C03237, KIAA0939DKFZp686C03237, MGC138418, Na(+)/H(+) exchanger 8, NHE-8, NHE8FLJ42500, sodium/hydrogen exchanger 8, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), isoform 8, solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 8, Solute carrier family 9 member 8
A fusion protein containing the C-terminal 89 residues of human NHE8. [Swiss-Prot# Q9Y2E8]
0.1 mL
Cellular Markers, Golgi Apparatus Markers, Lipid and Metabolism
23315
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
7A11
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt