Learn More
Novex™ Ni-NTA Purification System with Antibody, with Anti-His (C-term)-HRP Antibody
Description
The Ni-NTA Purification System is designed for the purification of recombinant proteins that contain a polyhistidine (6xHis) sequence. The kit utilizes Ni-NTA nickel-chelating resin and is supplied with native and denaturing buffers for efficient purification of recombinant proteins under different conditions.
Specifications
Spezifikation
| Description | Ni-NTA Purification System with Antibody, with Anti-His (C-term)-HRP Antibody, 1Kit, 6 Months Shelf Life, 4°C Storage Temperature Ten Milliliters of Ni-NTA Agarose |
| Product Type | Ni-NTA Purification System with Antibody, with Anti-His (C-term)-HRP Antibody |
| Quantity | 1 Kit |
| Content And Storage | 4°C |
| Column Type | Affinity Column |
| For Use With (Application) | Protein purification and isolation |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?