Learn More
Nicastrin Antibody (004), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-89826PCP
Product Code. 18696401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 641.00
    € 605.85 / 0.10mL
    Save € 35.15
    5% Off
Beskrivning
Beskrivning
Nicastrin Monoclonal antibody specifically detects Nicastrin in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Nicastrin
Monoclonal
PerCP
PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Immunocytochemistry
004
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
anterior pharynx-defective 2, ATAG1874, KIAA0253APH2, nicastrin
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Nicastrin (Accession#: NP_056146.1; Met1-Glu669).
0.1 mL
Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction
23385
Store at 4C in the dark.
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.