missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NICE-3 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-97389AF647
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
NICE-3 Polyclonal antibody specifically detects NICE-3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| NICE-3 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 25912 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Alexa Fluor 647 | |
| chromosome 1 open reading frame 43, HCV NS5A-transactivated protein 4 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NICE-3 fragment. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu