Learn More
Nickel Powder, spherical, APS 0.08 to 0.15 micron, 99.8% (Metals basis), Alfa Aesar™
Form: S.A. 4.5-8.5m2/g, Tap density 1.0-2.5g/cm3
Merk:  Alfa Aesar 043338.09
Overige gegevens : CAS : 7440-02-0 Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 3089 Chem class : 4.1 Pack group : II
Aantal 10g
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15401897
  • € 60.00 / 10 gram
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 17-08-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
Nickel
Spherical Powder
MFCD00011137
7440-02-0
99.8% (Metals basis)
Specificatie
Nickel
7440-02-0
Spherical Powder
Ni
Odorless
[Ni]
58.693
CHEBI:28112
10g
Silver gray powder
99.8% (Metals basis)
MFCD00011137
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
nickel
935
Silver-gray