Learn More
Nicotinoyl chloride hydrochloride, 96%
Product Code. 11448206
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10g
250g
50g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11448206
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15317.30
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 20260-53-1 | C6H5Cl2NO | 178.012 g/mol
Nicotinoyl chloride hydrochloride was used in the preparation of 1-[5-O-tert-butyldimethylsilyl-2-deoxy-2-fluoro-3-O-(3-pyridylcarbonyl)-β-D-ribofuranosyl]uracil, bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene derivatives and 7,16-dinicotinoylated or 7,16-diisonicotinoylated compounds via reaction with tetraaza[14]annulene and its complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Nicotinoyl chloride hydrochloride was used in the preparation of 1-[5-O-tert-butyldimethylsilyl-2-deoxy-2-fluoro-3-O-(3-pyridylcarbonyl)-β-D-ribofuranosyl]uracil, bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene derivatives and 7,16-dinicotinoylated or 7,16-diisonicotinoylated compounds via reaction with tetraaza[14]annulene and its complexes.
Solubility
It decomposes in water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20260-53-1
Molecular Formula C6H5Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 178.012
MDL Number MFCD00012820
InChI Key MSYBLBLAMDYKKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-3-carbonyl chloride hydrochloride, nicotinoyl chloride, hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, nicotinic acid chloride hydrochloride, nicotinoylchloride hydrochloride, 3-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride 1:1, nicotinyl chloride hydrochloride, nicotinoyl chloride hcl
PubChem CID 88438
IUPAC Name pyridine-3-carbonyl chloride;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=O)Cl.Cl
Spezifikation
Melting Point 149°C to 155°C
Quantity 250 g
UN Number UN3261
Beilstein 3655772
Sensitivity Moisture sensitive
Solubility Information It decomposes in water.
Formula Weight 178.02
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Nicotinoyl chloride hydrochloride
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt