Learn More
Nilotinib, MedChemExpress
Beskrivelse
Nilotinib is an orally available Bcr-Abl tyrosine kinase inhibitor with antineoplastic activity.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Nilotinib |
| CAS | 641571-10-0 |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C28H22F3N7O |
| Quantity | 200 mg |
| Synonym | AMN107 |
| Solubility Information | DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(N2C=NC(C)=C2)=C1)C3=CC=C(C)C(NC4=NC=CC(C5=CC=CN=C5)=N4)=C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 529.52 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?