Learn More
Nitric acid 69%, Certified AR, Eur.Ph., for analysis with low cadmium, lead and mercury level, meets analytical specification of Ph.Eur, Fisher Chemical
Merk:  Fisher Chemical N/2320/PB15
Overige gegevens : CAS : 7697-37-2 Gewicht : 1.42000kg Transport : UN number : 2031 Chem class : 8 Pack group : II
Aantal 1L
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 12695167
  • € 44.05 / 1 liter
Op voorraad 9
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7697-37-2
63.012
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
944
nitric acid
HNO3
11349
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CHEBI:48107
[N+](=O)(O)[O-]
Specificatie
Yellow
1
HNO3
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
[N+](=O)(O)[O-]
63.012
CHEBI:48107
HDPE plastic bottle
122°C
1L
7697-37-2
11349
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
nitric acid
944
Liquid
-42°C
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Nitric acid ~69% with low Cadmium, Lead & Mercury level , for analysis Certified AR , Conform to EP
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Oxiderende vloeistof Categorie 3
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsmaatregel
  • P220-Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Nitric acid
Documentatie