Få mere at vide
Nitric Acid Solution, 2M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkode 12923564 Shop alle Fisher Chemical produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1000 mL
Förpackningsstorlek
1000mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Produktkode 12923564
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical VL 245 1000
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Tekniske data
Concentration 2mol/L
Normality 2N
Quantity 1000 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitric acid 2M Volumetric Solution (VL 245)
Signalord
  • Danger
Farekategori
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Faresætning
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Sikkerhedssætning
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P501-Dispose of contents/container to .
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.