Learn More
Nitrofurantoin 13C3, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Nitrofurantoin 13C3 |
| CAS | 1217226-46-4 |
| Molecular Formula | 13C3 C5 H6 N4 O5 |
| Quantity | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6N4O5/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16/h1-3H,4H2,(H,10,13,14)/b9-3+/i4+1,6+1,8+1 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N2[13CH2][13C](=O)N[13C]2=O)cc1 |
| IUPAC Name | 1-[(E)-(5-nitrofuran-2-yl)methylideneamino]-(2,4,5-^{13}C_{3})1,3-diazolidine-2,4-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 241.14 |
| Formula Weight | 241.0439 g/mol |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?