Learn More
Nitrosamine Mixture 251 1000 μg/mL in Ethanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | N-Methyl-N-nitroso-1-hexadecylamine∣N-Methyl-N-nitroso-1-octadecylamine∣N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine∣N-Nitrosodibenzylamine∣N-Nitrosodicyclohexylamine∣N-Nitrosodiisobutylamine∣N-Nitrosodiisononylamine∣N-Nitroso-diphenylamine∣N-Nitroso-N-ethylaniline∣N-Nitroso-N-methylbenzylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine |
| CAS | 98648-34-1, 69112-94-3, 53609-64-6, 5336-53-8, 947-92-2, 997-95-5 |
| Analyte or Component Names | N-Methyl-N-nitroso-1-hexadecylamine∣N-Methyl-N-nitroso-1-octadecylamine∣N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine∣N-Nitrosodibenzylamine∣N-Nitrosodicyclohexylamine∣N-Nitrosodiisobutylamine∣N-Nitrosodiisononylamine∣N-Nitroso-diphenylamine∣N-Nitroso-N-ethylaniline∣N-Nitroso-N-methylbenzylamine∣N-Nitrosopiperidine∣N-Nitrosopyrrolidine |
| Shipping Condition | +20°C |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Ethanol |
| Quantity | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | N-Methyl-N-nitroso-1-hexadecylamine 1000 μg/mL∣N-Methyl-N-nitroso-1-octadecylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosobis(2-hydroxypropyl)amine 1000 μg/mL∣N-Nitrosodibenzylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosodicyclohexylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosodiisobutylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosodiisononylamine 1000 μg/mL∣N-Nitroso-diphenylamine 1000 μg/mL∣N-Nitroso-N-ethylaniline 1000 μg/mL∣N-Nitroso-N-methylbenzylamine 1000 μg/mL∣N-Nitrosopiperidine 1000 μg/mL∣N-Nitrosopyrrolidine 1000 μg/mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?