Learn More
NKX2.2 Antibody (NX2/1524), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-54323B
Product Code. 18665978
  • € 571.00 / 100µL
Description
NKX2.2 Monoclonal antibody specifically detects NKX2.2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
NKX2.2
Monoclonal
Biotin
Homeobox protein NK-2 homolog B, NK-2 (Drosophila) homolog B, NK2 homeobox 2, NK2 transcription factor related, locus 2, NK2 transcription factor related, locus 2 (Drosophila), NK2 transcription factor-like protein B, Nkx2.2, NKX2.2homeobox protein Nkx-2.2, NKX2BNK-2 homolog B
Recombinant fragment (around aa1-119) of human NKX2.2 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: O95096)
100 μg
Primary
Human
Purified
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
NX2/1524
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
4821
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.