Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ NM23-H2/NME2 Antibody (NME2/4160) [DyLight 594], Novus Biologicals™
Handla allt Bio Techne ProdukterBeskrivning
NM23-H2/NME2 Monoclonal antibody specifically detects NM23-H2/NME2 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | NM23-H2/NME2 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | NME2/4160 |
| Conjugate | DyLight 594 |
| Formulation | 50 mM Sodium Borate |
| Gene Alias | EC 2.7.13.3, Histidine protein kinase NDKB, MGC2212, NDK B, NDKB, NDPKB, NDPK-B, nm23-H2, non-metastatic cells 2, protein (NM23B) expressed in, nucleoside diphosphate kinase B, protein (NM23) expressed in |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant full-length human NM23-H2/NME2 protein |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?